Learn More
Dietil acetona-1,3-dicarboxilato, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Synthesis of 1-substituted 4-ethoxycarbonyl-5- (ethoxycarbonylmethyl) pyrazoles Diethyl acetone-1, 3-dicarboxylate reacts with N, N-dimethylforma- mide dimethyl acetal (DMFDMA) in ethanol at room temperature. Unexpected product dichotomy is produced in the Biginelli-like condensation of 2-hydroxybenzaldehyde with urea or thiourea and dimethyl or diethyl acetone-1,3-dicarboxylate, respectively, as active methylene components. Ethyl 2-amino-4-(2-ethoxy-2-oxoethyl)thiazole-5-carboxylate (2a), prepared from diethylacetone-1,3-dicarboxylate, sulfuryl chloride and thiourea. Synthesis of diethyl 2,2-diethyl-3,5-dioxopimelate by the reaction of ethyl 3-chloro-3-oxo-2,2-dimethylpropionate with diethyl acetone-1,3-dicarboxylate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Síntesis de dietil acetona-1 4-etoxicarbonil-5-(etoxicarbonilmetil) pirazoles 1-sustituidos, 3-dicarboxilato reacciona con N, N-dimetilforma- amida dimetil acetal (DMFDMA) en etanol a temperatura ambiente. La dicotomía inesperada del producto se produce en la condensación similar a Biginelli de 2-hidroxibenzaldehído con urea o tiourea y dimetil o dietil acetona-1,3-dicarboxilato, respectivamente, como componentes activos de metileno. Etil 2-amino-4-(2-etoxi-2-oxoetil)tiazol-5-carboxilato (2a), preparado a partir de dietilacetona-1,3-dicarboxilato, cloruro de sulfurilo y tiourea. Síntesis de dietil 2,2-dietil-3,5-dioxopimelato por la reacción de etil 3-cloro-3-oxo-2,2-dimetilpropionato con dietil acetona-1,3-dicarboxilato.
Solubilidad
Insoluble en agua y soluble en alcohol, éster, benceno.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Diethyl acetone-1,3-dicarboxylate |
| Densidad | 1.113 |
| Punto de ebullición | 134°C to 135°C (10 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 86°C (186°F) |
| Índice de refracción | 1.44 |
| Cantidad | 250 g |
| Beilstein | 640146 |
| Información de solubilidad | Insoluble in water and soluble in alcohol,ester,benzene. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 202.21 |
| Porcentaje de pureza | 96% |