Learn More
Dietil acetona-1,3-dicarboxilato, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11404343
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11404343 50 g 50 g
11414343 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11404343 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10933.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 105-50-0 | C9H14O5 | 202.21 g/mol
Synthesis of 1-substituted 4-ethoxycarbonyl-5- (ethoxycarbonylmethyl) pyrazoles Diethyl acetone-1, 3-dicarboxylate reacts with N, N-dimethylforma- mide dimethyl acetal (DMFDMA) in ethanol at room temperature. Unexpected product dichotomy is produced in the Biginelli-like condensation of 2-hydroxybenzaldehyde with urea or thiourea and dimethyl or diethyl acetone-1,3-dicarboxylate, respectively, as active methylene components. Ethyl 2-amino-4-(2-ethoxy-2-oxoethyl)thiazole-5-carboxylate (2a), prepared from diethylacetone-1,3-dicarboxylate, sulfuryl chloride and thiourea. Synthesis of diethyl 2,2-diethyl-3,5-dioxopimelate by the reaction of ethyl 3-chloro-3-oxo-2,2-dimethylpropionate with diethyl acetone-1,3-dicarboxylate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Síntesis de dietil acetona-1 4-etoxicarbonil-5-(etoxicarbonilmetil) pirazoles 1-sustituidos, 3-dicarboxilato reacciona con N, N-dimetilforma- amida dimetil acetal (DMFDMA) en etanol a temperatura ambiente. La dicotomía inesperada del producto se produce en la condensación similar a Biginelli de 2-hidroxibenzaldehído con urea o tiourea y dimetil o dietil acetona-1,3-dicarboxilato, respectivamente, como componentes activos de metileno. Etil 2-amino-4-(2-etoxi-2-oxoetil)tiazol-5-carboxilato (2a), preparado a partir de dietilacetona-1,3-dicarboxilato, cloruro de sulfurilo y tiourea. Síntesis de dietil 2,2-dietil-3,5-dioxopimelato por la reacción de etil 3-cloro-3-oxo-2,2-dimetilpropionato con dietil acetona-1,3-dicarboxilato.
Solubilidad
Insoluble en agua y soluble en alcohol, éster, benceno.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105-50-0
Fórmula molecular C9H14O5
Peso molecular (g/mol) 202.21
Número MDL MFCD00009200
Clave InChI ZSANYRMTSBBUCA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl 1,3-acetonedicarboxylate, diethyl 3-oxoglutarate, 1,5-diethyl 3-oxopentanedioate, pentanedioic acid, 3-oxo-, diethyl ester, ethyl acetonedicarboxylate, ethyl 3-oxoglutarate, diethyl acetone-1,3-dicarboxylate, diethyl acetone dicarboxylate, 3-oxopentanedioic acid diethyl ester, acetonedicarboxylic acid diethyl ester
PubChem CID 66045
Nombre IUPAC dietil 3-oxopentanodioato
SMILES CCOC(=O)CC(=O)CC(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl acetone-1,3-dicarboxylate
Densidad 1.113
Punto de ebullición 134°C to 135°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 86°C (186°F)
Índice de refracción 1.44
Cantidad 50 g
Beilstein 640146
Información de solubilidad Insoluble in water and soluble in alcohol,ester,benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.21
Porcentaje de pureza 96%