Learn More
Acetamidomalonato de dietilo, Mikromol
Código de producto. 30464283
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30464283 4 x 25 mg -
30050075 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30464283 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3554.0300254AMP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Acetamidomalonato de dietilo, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl Acetamidomalonate
CAS 1068-90-2
Nombres de analitos o componentes Diethyl Acetamidomalonate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C9 H15 N O5
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Propanedioic acid, 2-(acetylamino)-, 1,3-diethyl ester, Malonic acid, acetamido-, diethyl ester (6CI,7CI,8CI), Propanedioic acid, (acetylamino)-, diethyl ester (9CI), (Acetylamino)malonic acid diethyl ester, (Acetylamino)propanedioic acid diethyl ester, 2-(Acetylamino)propanedioic acid diethyl ester, 2-Acetylamino-malonic acid diethyl ester, Acetamidomalonic acid diethyl ester, Diethyl (N-acetylamino)malonate, Diethyl (acetylamino)malonate, Diethyl 2-(acetamido)propanedioate, Diethyl 2-(acetylamino)propanedioate, Diethyl 2-acetamidomalonate, Diethyl 2-acetylaminomalonate, Diethyl acetamidomalonate, Diethyl α-(acetylamino)malonate, NSC 7645
Fórmula InChI InChI=1S/C9H15NO5/c1-4-14-8(12)7(10-6(3)11)9(13)15-5-2/h7H,4-5H2,1-3H3,(H,10,11)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CCOC(=O)C(NC(=O)C)C(=O)OCC
Nombre IUPAC 2-acetamidopropanodioato de dietilo
Peso molecular (g/mol) 217.22
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 217,095 g/mol