Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyl acetamidomalonate |
| Nombre de nota | 99+% |
| Punto de fusión | 94°C to 97°C |
| Color | Blanco a amarillo |
| Punto de ebullición | 185°C (20.0 mmHg) |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% min. (GC) |
| Envase | Frasco de plástico |
| Fórmula lineal | C2H5O2CCH(NHCOCH3)CO2C2H5 |
| Cantidad | 500 g |
| Mostrar más |
Safety and Handling
- Diethyl acetamidomalonate