Learn More
Acetamidomalonato de dietilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11417956
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11417956 25 g 25 g
11427956 100 g 100 g
11437956 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11417956 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14048.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1068-90-2 | C9H15NO5 | 217.221 g/mol
Diethyl 2-Acetamidomalonate, is a versatile building block used for the synthesis of various pharmaceutical and biologically active compounds. It is an intermediate for the preparation of Novobiocin analogues as potential heat shock protein 90 inhibitors. It is also used as a important intermediates in syntheses of vitamins B1 and B6, barbiturates, non-steroidal anti-inflammatory agents, other numerous pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-acetamidomalonato de dietilo es un compuesto básico versátil utilizado para la síntesis de varios compuestos farmacéuticos y biológicamente activos. Es un intermediario para la preparación de análogos de la novobiocina como potenciales inhibidores de la proteína de choque térmico 90. También se utiliza como intermediario importante en la síntesis de vitaminas B1 y B6, barbitúricos, agentes antiinflamatorios no esteroideos y otros fármacos.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y metanol. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en recipientes herméticamente cerrados. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1068-90-2
Fórmula molecular C9H15NO5
Peso molecular (g/mol) 217.221
Número MDL MFCD00009146
Clave InChI ISOLMABRZPQKOV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl acetamidomalonate, diethyl 2-acetamidomalonate, diethyl acetaminomalonate, diethyl acetylaminomalonate, acetamidomalonic acid diethyl ester, 2-acetylaminomalonic acid diethyl ester, 1,3-diethyl 2-acetamidopropanedioate, diethyl acetylamino malonate, propanedioic acid, acetylamino-, diethyl ester, acetylamino propanedioic acid diethyl ester
PubChem CID 14041
Nombre IUPAC 2-acetamidopropanodioato de dietilo
SMILES CCOC(=O)C(C(=O)OCC)NC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl acetamidomalonate
Punto de fusión 96°C to 99°C
Punto de ebullición 185°C (20 mmHg)
Cantidad 25 g
Beilstein 783883
Información de solubilidad Soluble in chloroform and methanol. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.22
Porcentaje de pureza ≥98%