Learn More
a-Acetilglutarato de dietilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyl alpha-Acetylglutarate |
| CAS | 1501-06-0 |
| Fórmula molecular | C11H18O5 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 2-acetylglutaric Acid Diethyl ester, 2-acetylpentanedioic Acid Diethyl Ester, Diethyl 2-Acetylglutarate, Diethyl 2-Acetylpentanedioate, NSC 42535 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H18O5/c1-4-15-10(13)7-6-9(8(3)12)11(14)16-5-2/h9H,4-7H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CCC(C(=O)C)C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | 2-acetilpentanodioato de dietilo |
| Peso molecular (g/mol) | 230.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 230.1154 |