Learn More
(6-metil-2-piridilaminometileno)malonato de dietilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyl (6-methyl-2-pyridylaminomethylene)malonate |
| CAS | 13250-95-8 |
| Fórmula molecular | C7 H5 N O S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-[[(6-Methylpyridin-2-yl)amino]methylene]malonic Acid Diethyl Ester, Diethyl 2-[(6-Methyl-2-pyridyl)aminomethylene]malonate, Diethyl [[(6-Methyl-2-pyridyl)amino]methylene]malonate, NSC 169694 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5NOS/c9-7-8-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H,8,9) |
| SMILES | O=C1Nc2ccccc2S1 |
| Nombre IUPAC | 3H-1,3-bencitiazol-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 151.186 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.009 |