Learn More
5-metil-2,3-piridindicarboxilato de dietilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyl 5-Methyl-2,3-pyridinedicarboxylate |
| CAS | 105151-48-2 |
| Fórmula molecular | C12H15NO4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2,3-Diethyl 5-Methyl-2,3-pyridinedicarboxylate, Diethyl 3-Methylpyridine-5,6-dicarboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H15NO4/c1-4-16-11(14)9-6-8(3)7-13-10(9)12(15)17-5-2/h6-7H,4-5H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1cc(C)cnc1C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | 5-metilpiridina-2,3-dicarboxilato de dietilo |
| Peso molecular (g/mol) | 237.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 237.1001 |