Learn More
5,5'-[(2-hidroxipropano-1,3-diil)dioxi]bis(4-oxo-4H-1-benzopiran-2-carboxilato de dietilo) (cromoglicato de etilo), Mikromol™
Código de producto. 30461866
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30461866 4 x 25 mg -
17953456 100 mg 100 miligramos
17963216 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30461866 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0039.0400254AMP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
5,5'-[(2-hidroxipropano-1,3-diil)dioxi]bis(4-oxo-4H-1-benzopiran-2-carboxilato de dietilo) (cromoglicato de etilo), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl 5,5'-[(2-hydroxypropane-1,3-diyl)dioxy]bis(4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylate) (Ethyl Cromoglicate)
CAS 16150-45-1
Nombres de analitos o componentes Diethyl 5,5'-[(2-hydroxypropane-1,3-diyl)dioxy]bis(4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylate) (Ethyl Cromoglicate)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C27 H24 O11
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Sodium Cromoglicate Imp. B (EP), Cromolyn USP Related Compound B, Cromolyn USP RC B, Diethyl 5,5'-[(2-hydroxypropane-1,3-diyl)dioxy]bis(4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylate), Ethyl Cromoglicate, Diethyl 5,5'-[(2-hydroxypropane-1,3-diyl)bis(oxy)]bis(4-oxo-4H-chromene-2-carboxylate), Cromolyn Related Compound B, Sodium Cromoglicate Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C27H24O11/c1-3-33-26(31)22-11-16(29)24-18(7-5-9-20(24)37-22)35-13-15(28)14-36-19-8-6-10-21-25(19)17(30)12-23(38-21)27(32)34-4-2/h5-12,15,28H,3-4,13-14H2,1-2H3
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=O)c2c(OCC(O)COc3cccc4OC(=CC(=O)c34)C(=O)OCC)cccc2O1
Nombre IUPAC 5-[3-(2-etoxicarbonil-4-oxocromen-5-il)oxi-2-hidroxipropoxi]-4-oxocromen-2-carboxilato de etilo
Peso molecular (g/mol) 524.47
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 524,1319 g/mol