Learn More
5,5'-[(2-hidroxipropano-1,3-diil)dioxi]bis(4-oxo-4H-1-benzopiran-2-carboxilato de dietilo) (cromoglicato de etilo), Mikromol™
Descripción
5,5'-[(2-hidroxipropano-1,3-diil)dioxi]bis(4-oxo-4H-1-benzopiran-2-carboxilato) de dietilo (cromoglicato de etilo)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyl 5,5'-[(2-hydroxypropane-1,3-diyl)dioxy]bis(4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylate) (Ethyl Cromoglicate) |
| CAS | 16150-45-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Diethyl 5,5'-[(2-hydroxypropane-1,3-diyl)dioxy]bis(4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylate) (Ethyl Cromoglicate) |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C27 H24 O11 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Sodium Cromoglicate Imp. B (EP), Cromolyn USP Related Compound B, Cromolyn USP RC B, Diethyl 5,5'-[(2-hydroxypropane-1,3-diyl)dioxy]bis(4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylate), Ethyl Cromoglicate, Diethyl 5,5'-[(2-hydroxypropane-1,3-diyl)bis(oxy)]bis(4-oxo-4H-chromene-2-carboxylate), Cromolyn Related Compound B, Sodium Cromoglicate Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H24O11/c1-3-33-26(31)22-11-16(29)24-18(7-5-9-20(24)37-22)35-13-15(28)14-36-19-8-6-10-21-25(19)17(30)12-23(38-21)27(32)34-4-2/h5-12,15,28H,3-4,13-14H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C1=CC(=O)c2c(OCC(O)COc3cccc4OC(=CC(=O)c34)C(=O)OCC)cccc2O1 |
| Nombre IUPAC | 5-[3-(2-etoxicarbonil-4-oxocromen-5-il)oxi-2-hidroxipropoxi]-4-oxocromen-2-carboxilato de etilo |
| Mostrar más |