Learn More
Dietil (4RS)-2-[(2-aminoetoxi)metil]-4-(2-clorofenil)-6-metil-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato, LoGiCal
Código de producto. 30458772
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458772 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458772 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0383.10
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl (4RS)-2-[(2-Aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
CAS 140171-65-9
Nombres de analitos o componentes Diethyl (4RS)-2-[(2-Aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H27 Cl N2 O5
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Amlodipine Besilate Imp. E (EP), Amlodipine Imp. E (EP), Diethyl (4RS)-2-[(2-Aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Amlodipine Related Compound E, Amlodipine Besilate Impurity E, Amlodipine Impurity E
Fórmula InChI InChI=1S/C21H27ClN2O5/c1-4-28-20(25)17-13(3)24-16(12-27-11-10-23)19(21(26)29-5-2)18(17)14-8-6-7-9-15(14)22/h6-9,18,24H,4-5,10-12,23H2,1-3H3
Tipo de solución Neat
SMILES CCOC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2ccccc2Cl)C(=O)OCC)COCCN
Nombre IUPAC 2-(2-aminoetoximetil)-4-(2-clorofenil)-6-metil-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato de dietilo
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 422.9
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 422.1608 g/mol