Learn More
4-oxopimelato de dietilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyl 4-oxopimelate |
| CAS | 6317-49-3 |
| Fórmula molecular | C11H18O5 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H18O5/c1-3-15-10(13)7-5-9(12)6-8-11(14)16-4-2/h3-8H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CCC(=O)CCC(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | 4-oxoheptanodioato de dietilo |
| Peso molecular (g/mol) | 230.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 230.1154 |