Learn More
(4-Nitrobencilo)fosfonato de dietilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10662012 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10662012 5 g Frasco de vidrio 5 g
10061761 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10662012 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 332290050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2609-49-6 | C11H16NO5P | 273.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
para formación de enlaces C-C (Olefinación)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2609-49-6
Fórmula molecular C11H16NO5P
Peso molecular (g/mol) 273.22
Número MDL MFCD00047747
Clave InChI FORMFFDDQMCTCT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 256065
Nombre IUPAC 1-(dietoxifosforilmetilo)-4-nitrobenceno
SMILES CCOP(=O)(CC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-])OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl (4-nitrobenzyl)phosphonate
Color Naranja amarillento a rojo
Densidad 1.2400g/mL
Punto de ebullición 151°C (0.1 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5220 to 1.526
Cantidad 5 g
Beilstein 16, IV, 1096
Gravedad específica 1.24
Sinónimo diethyl 4-nitrobenzylphosphonate, diethyl 4-nitrobenzyl phosphonate, diethyl 4-nitrophenyl methylphosphonate, 1-diethoxyphosphorylmethyl-4-nitro-benzene, 1-diethoxyphosphorylmethyl-4-nitrobenzene, phosphonic acid, 4-nitrophenyl methyl-, diethyl ester, phosphonic acid, p-4-nitrophenyl methyl-, diethyl ester, zlchem 660, diethyl4-nitrobenzylphosphonate
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.22
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.