Learn More
4-Metilbencilfosfonato de dietilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11412208
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11412208 10 g 10 g
11422208 50 g 50 g
11432208 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11412208 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15190.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3762-25-2 | C12H19O3P | 242.255 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3762-25-2
Fórmula molecular C12H19O3P
Peso molecular (g/mol) 242.255
Número MDL MFCD00041385
Clave InChI QKGBKPZAXXBLJE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl 4-methylbenzylphosphonate, diethyl 4-methylbenzyl phosphonate, 4-methylbenzyl phosphonic acid diethyl ester, diethyl 4-methylphenyl methylphosphonate, diethoxy 4-methylphenyl methyl phosphino-1-one, acmc-209iuf, diethyl-4-methylbenzylphosphonate, 1-diethoxyphosphorylmethyl-4-methylbenzene, phosphonic acid, 4-methylphenyl methyl-, diethyl ester
PubChem CID 3050
Nombre IUPAC 1-(dietoxifosforilmetil)-4-metilbenceno
SMILES CCOP(=O)(CC1=CC=C(C=C1)C)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl 4-methylbenzylphosphonate
Densidad 1.07
Punto de ebullición 146°C to 148°C (0.6 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.496
Cantidad 10 g
Beilstein 2940626
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.26
Porcentaje de pureza ≥98%