Learn More
4-Metoxibenzilfosfonato de dietilo, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11311857
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11311857 50 g 50 g
11301857 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11311857 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05226.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1145-93-3 | C12H19O4P | 258.254 g/mol
Diethyl 4-methoxybenzylphosphonate is used in synthesis of C-aryl glycosides. It acts as a reactant for synthesis of γ -Monofluorinated goniothalamin analogs via ring-opening hydrofluorination, stilbenoid derivatives with neuroprotective activity, resveratrol-chroman hybrids with antioxidant activity, Oligostilbenoids using regioselective cyclodehydration and arylation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-metoxibencilfosfonato de dietilo se utiliza en la síntesis de glucósidos de C-arilo. Actúa como reactivo para la síntesis de análogos de goniotalamina γ-monofluorada a través de la hidrofluoración de apertura de anillo, de derivados de estilbenoides con propiedades neuroprotectoras, de híbridos resveratrol-croman con propiedades antioxidantes, de oligostilbenoides por ciclodeshidratación y arilación regioselectivas.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los materiales incompatibles son los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1145-93-3
Fórmula molecular C12H19O4P
Peso molecular (g/mol) 258.254
Número MDL MFCD00015662
Clave InChI NKARVHNAACNYGE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl 4-methoxybenzylphosphonate, diethyl 4-methoxybenzyl phosphonate, 1-diethoxyphosphorylmethyl-4-methoxybenzene, diethyl 4-methoxyphenyl methylphosphonate, 1-diethoxyphosphorylmethyl-4-methoxy-benzene, phosphonic acid, 4-methoxyphenyl methyl-, diethyl ester, acmc-1bsuk, 4-diethylphosphonomethyl anisole, diethyl-4-methoxybenzyl phosphonate, diethyl 4-methoxybenzyl-phosphonate
PubChem CID 4063826
Nombre IUPAC 1-(dietoxifosforilmetil)-4-metoxibenceno
SMILES CCOP(=O)(CC1=CC=C(C=C1)OC)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl 4-methoxybenzylphosphonate
Densidad 1.5
Punto de ebullición 136°C to 138°C (0.7 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.5045
Cantidad 50 g
Beilstein 2125148
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.25
Porcentaje de pureza ≥98%