Learn More
4-etoxifenil-(etil-D5)malonato de dietilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyl 4-Ethoxyphenyl-(ethyl-d5)malonate |
| CAS | 1189708-84-6 |
| Fórmula molecular | C17 2H5 H19 O5 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H24O5/c1-4-20-14-10-7-13(8-11-14)9-12-15(16(18)21-5-2)17(19)22-6-3/h7-8,10-11,15H,4-6,9,12H2,1-3H3/i1D3,4D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])Oc1ccc(CCC(C(=O)OCC)C(=O)OCC)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-[2-[4-(1,1,2,2,2-pentadeuterioetoxi)fenil]etil]propanodioato de dietilo |
| Peso molecular (g/mol) | 313.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 313.1938 |