Learn More
Dietil 4-clorobencilfosfonato , 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11354394
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11354394 50 g 50 g
11344394 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11354394 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00965.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 39225-17-7 | C11H16ClO3P | 262.67 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39225-17-7
Fórmula molecular C11H16ClO3P
Peso molecular (g/mol) 262.67
Número MDL MFCD00051568
Clave InChI BVQPVBZRJSFOEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl 4-chlorobenzylphosphonate, diethyl 4-chlorobenzyl phosphonate, diethyl 4-chlorophenyl methylphosphonate, 1-chloro-4-diethoxyphosphorylmethyl benzene, phosphonic acid, 4-chlorophenyl methyl-, diethyl ester, phosphonic acid, p-4-chlorophenyl methyl-, diethyl ester, acmc-1aifv, diethyl 4-chlorobenzylposphonate, diethyl 4-chlorobenzylphosphate
PubChem CID 99240
Nombre IUPAC 1-cloro-4-(dietoxifosforilmetilo)benceno
SMILES CCOP(=O)(CC1=CC=C(C=C1)Cl)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl 4-chlorobenzylphosphonate
Densidad 1.082
Cantidad 50 g
Índice de refracción 1.5075
Beilstein 1346690
Punto de ebullición 153°C to 155°C (0.6 mmHg)
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.67
Porcentaje de pureza ≥98%