Learn More
Diethyl (4-chlorobenzyl)phosphonate, 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 10717212 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10717212 25 g Glass bottle 25 g
10707212 5 g Glass bottle 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10717212 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 332260250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
para formación de enlaces C-C (Olefinación)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39225-17-7
Fórmula molecular C11H16ClO3P
Peso molecular (g/mol) 262.67
Número MDL MFCD00051568
Clave InChI BVQPVBZRJSFOEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl 4-chlorobenzylphosphonate, diethyl 4-chlorobenzyl phosphonate, diethyl 4-chlorophenyl methylphosphonate, 1-chloro-4-diethoxyphosphorylmethyl benzene, phosphonic acid, 4-chlorophenyl methyl-, diethyl ester, phosphonic acid, p-4-chlorophenyl methyl-, diethyl ester, acmc-1aifv, diethyl 4-chlorobenzylposphonate, diethyl 4-chlorobenzylphosphate
PubChem CID 99240
Nombre IUPAC 1-cloro-4-(dietoxifosforilmetilo)benceno
SMILES CCOP(=O)(CC1=CC=C(C=C1)Cl)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl (4-chlorobenzyl)phosphonate
Color Incolora
Densidad 1.09g/mL
Cantidad 25 g
Espectro infrarrojo Authentic
Envase Glass bottle
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.5080 to 1.5100 (20°C, 589nm)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.67
Porcentaje de pureza ≥97.5%