Learn More
4-Bromofenilmalonato de dietilo, Thermo Scientific™
Código de producto. 11306136
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11306136 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 11306136 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00148DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl 4-bromophenylmalonate
CAS 93139-85-6
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C13H15BrO4
Cantidad 1 g
Sinónimo diethyl 4-bromophenylmalonate, diethyl 2-4-bromophenyl malonate, 1,3-diethyl 2-4-bromophenyl propanedioate, 2-4-bromophenyl malonic acid diethyl ester, diethyl 4-bromphenyl malonate, diethyl 4-bromophenyl malonate, 2-4-bromo-phenyl malonic acid diethyl ester, propanedioic acid, 4-bromophenyl-, diethyl ester
Clave InChI NEEVEYWBDFTMKS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C(C1=CC=C(C=C1)Br)C(=O)OCC
Nombre IUPAC 2-(4-bromofenil)propanodioato de dietilo
Peso molecular (g/mol) 315.163
PubChem CID 10519382
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.16
Porcentaje de pureza 95%