Learn More
4-Aminobencilfosfonato de dietilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11435946
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11435946 100 g 100 g
11415946 5 g 5 g
11425946 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11435946 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22279.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 20074-79-7 | C11H18NO3P | 243.24 g/mol
Diethyl 4-aminobenzylphosphonate is used as a reagent in the preparation of [4-(tetradecanoylamino)benzyl]phosphonic acid. It is also used in the production of diethyl p-benzoylaminobenzylphosphonate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-aminobencilfosfonato de dietilo se utiliza como reactivo en la preparación de ácido [4-(tetradecanoilamino)bencil]fosfónico. También se utiliza en la producción de p-benzoilaminobencilfosfonato de dietilo.
Solubilidad
Soluble en cloruro de metileno, acetona y benceno. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20074-79-7
Fórmula molecular C11H18NO3P
Peso molecular (g/mol) 243.24
Número MDL MFCD00007913
Clave InChI ZVAYUUUQOCPZCZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl 4-aminobenzylphosphonate, diethyl p-aminobenzylphosphonate, 4-diethoxyphosphorylmethyl aniline, p-aminobenzylphosphonic acid diethyl ester, diethyl p-aminobenzyl phosphonate, phosphonic acid, p-aminobenzyl-, diethyl ester, diethyl 4-aminophenyl methylphosphonate, phosphonic acid, 4-aminophenyl methyl-, diethyl ester, timtec-bb sbb000830
PubChem CID 88358
SMILES CCOP(=O)(CC1=CC=C(N)C=C1)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl 4-aminobenzylphosphonate
Punto de fusión 91°C to 94°C
Cantidad 100 g
Beilstein 2941613
Información de solubilidad Soluble in methylene chloride,acetone and benzene. Insoluble in water.
Nombre IUPAC 4-(dietoxifosforilmetil)anilina
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.24
Porcentaje de pureza 99%