Learn More
Dietilo 4,5-Tiazoledicarboxilato, TRC
Código de producto. 30378293
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30378293 50 mg -
30378502 100 mg 100 miligramos
30371276 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30378293 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD52294050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18940-72-2
Fórmula molecular C9H11NO4S
Peso molecular (g/mol) 229.25
Sinónimo 4,5-Thiazoledicarboxylic Acid Diethyl Ester (8CI,9CI)
Nombre IUPAC Dietilo 1,3-tiazol-4,5-dicarboxilato
SMILES CCOC(=O)c1ncsc1C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl 4,5-Thiazoledicarboxylate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO4S/c1-3-13-8(11)6-7(15-5-10-6)9(12)14-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.0409