Learn More
4,4-Difluoropimelato de dietilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11345155
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11345155 1 g 1 g
15494137 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11345155 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31544.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22515-16-8
Fórmula molecular C11H18F2O4
Peso molecular (g/mol) 252.26
Número MDL MFCD08146634
Clave InChI XUOBBVMKXUPPEW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4-difluoroheptanedioic acid diethyl ester, 1,7-diethyl 4,4-difluoroheptanedioate, diethyl 4,4-difluoropimelate, pubchem22650, diethyl 4,4-heptanedioate, ksc494q0l, diethyl4,4-difluoroheptanedioate, diethyl 4,4-difluoroheptane-1,7-dioate, 4,4-difluoro-heptanedioic acid diethyl ester, heptanedioicacid,4,4-difluoro-,1,7-diethylester
PubChem CID 10264195
Nombre IUPAC 4,4-difluoroheptanodioato de dietilo
SMILES CCOC(=O)CCC(F)(F)CCC(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl 4,4-difluoropimelate
Punto de ebullición 108°C (3 mmHg)
Índice de refracción 1.415
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.26
Porcentaje de pureza 97%