Learn More
4-(2,3-Diclorofenil)-2,6-dimetil-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato de dietilo, Mikromol™
Código de producto. 30459562
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30459562 4 x 25 mg -
30051392 100 mg 100 miligramos
30051541 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30459562 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0139.0300254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-(2,3-Diclorofenil)-2,6-dimetil-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato de dietilo, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl 4-(2,3-Dichlorophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
CAS 79925-38-5
Nombres de analitos o componentes Diethyl 4-(2,3-Dichlorophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H21 Cl2 N O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Felodipine Imp. C (EP), Diethyl 4-(2,3-Dichlorophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Felodipine Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C19H21Cl2NO4/c1-5-25-18(23)14-10(3)22-11(4)15(19(24)26-6-2)16(14)12-8-7-9-13(20)17(12)21/h7-9,16,22H,5-6H2,1-4H3
Tipo de solución Neat
SMILES CCOC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(Cl)c2Cl)C(=O)OCC)C
Nombre IUPAC 4-(2,3-diclorofenil)-2,6-dimetil-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato de dietilo
Peso molecular (g/mol) 398.28
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 397.0848 g/mol