Learn More
4-(2,3-Diclorofenil)-2,6-dimetil-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato de dietilo, Mikromol™
Descripción
4-(2,3-Diclorofenil)-2,6-dimetil-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato de dietilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyl 4-(2,3-Dichlorophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| CAS | 79925-38-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Diethyl 4-(2,3-Dichlorophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C19 H21 Cl2 N O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Felodipine Imp. C (EP), Diethyl 4-(2,3-Dichlorophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Felodipine Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H21Cl2NO4/c1-5-25-18(23)14-10(3)22-11(4)15(19(24)26-6-2)16(14)12-8-7-9-13(20)17(12)21/h7-9,16,22H,5-6H2,1-4H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(Cl)c2Cl)C(=O)OCC)C |
| Nombre IUPAC | 4-(2,3-diclorofenil)-2,6-dimetil-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato de dietilo |
| Mostrar más |