Learn More
Dietil(3-piridil)borano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15421329
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15421329 5 g 5 g
15431329 25 g 25 g
15441329 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15421329 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64225.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 89878-14-8 | C9H14BN | 147.03 g/mol
Reactant for: preparation of inhibitors of ataxia telangiectasia mutated and Rad3 related (ATR) protein kinase as potential anticancer agents, N-Methylation reactions of the pyridyl group, Palladium catalyzed amination reactions, intramolecular Heck reactions, Coupling reactions and Synthesis of trisubstituted pyrimidines from polyhalopyrimidines via Suzuki coupling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Reactivo utilizado para la preparación de inhibidores de la ataxia telangiectasia mutada y proteína cinasa relacionada con la Rad3 (ATR) como potenciales agentes anticancerosos, reacciones de N-metilación del grupo piridil, reacciones de aminación catalizada de paladio, reacciones de Heck intramoleculares, reacciones de acoplamiento y síntesis de pirimidinas trisuki.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89878-14-8
Fórmula molecular C9H14BN
Peso molecular (g/mol) 147.03
Número MDL MFCD00012348
Clave InChI OJKBCQOJVMAHDX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl 3-pyridyl borane, 3-diethylboryl pyridine, diethyl 3-pyridinyl borane, pyridine, 3-diethylboryl, 3-diethylboranyl pyridine, diethyl-3-pyridylborane, dithyl 3-pyridyl borane, 3-pyridyldiethylborane, diethyl 3-pyridyl bo
PubChem CID 642851
Nombre IUPAC dietil(piridin-3-il)borano
SMILES CCB(CC)C1=CN=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl(3-pyridyl)borane
Punto de fusión 172°C to 175°C (literature)
Cantidad 5 g
Beilstein 4381494
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.03
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido