Learn More
Dietil(3-piridil)borano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15585266 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15585266 25 g 25 g
15575266 5 g 5 g
15595266 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15585266 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 457750250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 89878-14-8 | C9H14BN | 147.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89878-14-8
Fórmula molecular C9H14BN
Peso molecular (g/mol) 147.03
Número MDL MFCD00012348
Clave InChI OJKBCQOJVMAHDX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl 3-pyridyl borane, 3-diethylboryl pyridine, diethyl 3-pyridinyl borane, pyridine, 3-diethylboryl, 3-diethylboranyl pyridine, diethyl-3-pyridylborane, dithyl 3-pyridyl borane, 3-pyridyldiethylborane, diethyl 3-pyridyl bo
PubChem CID 642851
Nombre IUPAC dietil(piridin-3-il)borano
SMILES CCB(CC)C1=CN=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl(3-pyridyl)borane
Punto de fusión 149.0°C to 151.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.03
Porcentaje de pureza 97%