Learn More
3-oxopentanodioato de dietilo, TRC
Código de producto. 30371727
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30371727 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30371727 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44459525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl 3-Oxopentanedioate
CAS 105-50-0
Fórmula molecular C9H14O5
Cantidad 25 g
Sinónimo 3-Oxoglutaric Acid Diethyl Ester, beta-Oxoglutaric Acid Diethyl Ester, 1,3-Acetonedicarboxylic Acid Diethyl Ester, 3-Oxopentanedioic Acid Diethyl Ester, Acetonedicarboxylic Acid Diethyl Ester, Diethyl 1,3-Acetonedicarboxylate, Diethyl 2-Oxopropane-1,3-dicarboxylate, Diethyl 3-Ketoglutarate, Diethyl 3-Oxoglutarate, Diethyl 3-Oxopentanedioate, Diethyl Acetonedicarboxylate, Diethyl beta-Ketoglutarate, Diethyl beta-Oxoglutarate, NSC 9013, beta-Ketoglutaric Acid Diethyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C9H14O5/c1-3-13-8(11)5-7(10)6-9(12)14-4-2/h3-6H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)CC(=O)CC(=O)OCC
Nombre IUPAC dietil 3-oxopentanodioato
Peso molecular (g/mol) 202.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.0841