Learn More
3-(N-hidroxiamino)propilfosfato de dietilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyl 3-(N-Hydroxyamino)propylphosphate |
| CAS | 66508-19-8 |
| Fórmula molecular | C7 H18 N O5 P |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H18NO5P/c1-3-11-14(10,12-4-2)13-7-5-6-8-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOP(=O)(OCC)OCCCNO |
| Nombre IUPAC | fosfato de dietilo 3-(hidroxiamino)propilo |
| Peso molecular (g/mol) | 227.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 227.0923 |