Learn More
3-metoxibencilfosfonato de dietilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyl 3-Methoxybenzylphosphonate |
| CAS | 60815-18-1 |
| Fórmula molecular | C12H19O4P |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H19O4P/c1-4-15-17(13,16-5-2)10-11-7-6-8-12(9-11)14-3/h6-9H,4-5,10H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOP(=O)(Cc1cccc(OC)c1)OCC |
| Peso molecular (g/mol) | 258.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 258.1021 |