Learn More
Malonato de dietilo (3-cloropropilo) 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11393676
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11393676 25 g 25 g
11383676 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11393676 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14776.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18719-43-2 | C10H17ClO4 | 236.692 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18719-43-2
Fórmula molecular C10H17ClO4
Peso molecular (g/mol) 236.692
Número MDL MFCD00009169
Clave InChI WUOPYKKJFZHTRA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl 3-chloropropyl malonate, diethyl 2-3-chloropropyl malonate, malonic acid, 3-chloropropyl-, diethyl ester, 2-3-chloropropyl malonic acid diethyl ester, acmc-20al9u, diethyl ?-chloropropyl malonate, chloropropylmalonic acid diethyl ester, diethyl 2-3-chloropropyl propanedioate
PubChem CID 140413
Nombre IUPAC dietilo 2-(3-cloropropil)propanodioato
SMILES CCOC(=O)C(CCCCl)C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl (3-chloropropyl)malonate
Densidad 1.101
Punto de ebullición 102°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.443
Cantidad 25 g
Beilstein 1785711
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.7
Porcentaje de pureza 98%