Learn More
(3-aminopropil)fosfonato de dietilo, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15488367
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Unit Size:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
15488367 250 mg 250 miligramos
15478367 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15488367 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H51874.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 4402-24-8 | Molecular Formula: C7H18NO3P | Molecular Weight: 195.20 g/mol
El (3-aminopropil)fosfonato de dietilo se utiliza en la preparación de (2-((dietoxifosforil)propil)amino)-3,4-dioxociclobut-1-en-1-il)carbamato de terc-butilo mediante la reacción con (2-etoxi-3,4-dioxociclobut-1-en-1-il)carbamato de terc-butilo.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código de producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
El (3-aminopropil)fosfonato de dietilo se utiliza en la preparación de (2-((dietoxifosforil)propil)amino)-3,4-dioxociclobut-1- en-1-il)carbamato de terc-butil, al reaccionar con (2-etoxi-3,4-dioxociclobut-1-en-1-il)carbamato de terc-butil.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4402-24-8
Fórmula molecular C7H18NO3P
Peso molecular (g/mol) 195.20
Número MDL MFCD11110596
Clave InChI DQORFBNFNLHVIM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl 3-aminopropyl phosphonate, diethyl 3-aminopropylphosphonate, 3-aminopropyl phosphonic acid diethyl ester, diethyl aminopropyl phosphonate, 3-aminopropylphosphonic acid diethyl ester, 3-aminopropanephosphonic acid diethyl ester, 3-amino-propyl-phosphonic acid diethyl ester, diethyl 3-aminopropyl phosphonate 250mg, phosphonic acid, 3-aminopropyl-, diethyl ester
PubChem CID 78113
Nombre IUPAC 3-dietoxifosforilpropan-1-amina
SMILES CCOP(=O)(CCCN)OCC
Specifications
Nombre del producto químico o material Diethyl (3-aminopropyl)phosphonate
Cantidad 250 mg
Número UN UN2735
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.2
Porcentaje de pureza 95%
RU– Solo para uso en investigación