Learn More
3,5-dimetoxibencilfosfonato de dietilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyl 3,5-Dimethoxybenzylphosphonate |
| CAS | 108957-75-1 |
| Fórmula molecular | C13 H21 O5 P |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H21O5P/c1-5-17-19(14,18-6-2)10-11-7-12(15-3)9-13(8-11)16-4/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3 |
| SMILES | CCOP(=O)(Cc1cc(OC)cc(OC)c1)OCC |
| Nombre IUPAC | 1-(dietoxifosforilmetil)-3,5-dimetoxibenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 288.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 288.1127 |