Learn More
3,4-Furandicarboxilato de dietilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10658824 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10658824 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 10658824 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 156510050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl 3, 4-furandicarboxylate
CAS 30614-77-8
Color Incolora
Densidad 1.1400g/mL
Punto de ebullición 155°C (13.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 82°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C10H12O5
Índice de refracción 1.4715 to 1.4735
Número MDL MFCD00005349
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.14
Sinónimo diethyl 3,4-furandicarboxylate, 3,4-furandicarboxylic acid, diethyl ester, 3,4-diethyl furan-3,4-dicarboxylate, furan-3,4-dicarboxylic acid diethyl ester, 5-18-07-00053 beilstein handbook reference, zodfwnhyqarjlc-uhfffaoysa, 3,4-furandicarboxylicacid, 3,4-diethyl ester
Clave InChI ZODFWNHYQARJLC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=COC=C1C(=O)OCC
Nombre IUPAC furan-3,4-dicarboxilato de dietilo
Peso molecular (g/mol) 212.20
PubChem CID 35399
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.2
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethyl 3,4-furandicarboxylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.