Learn More
Dietilo (3,3-dietoxipropil)fosfonato, 95 %, estabilizado con máx 1 % p/p Na2CO3, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10387181 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10387181 25 g Frasco de vidrio 25 g
10377901 5 g Frasco de vidrio 5 g
10492835 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10387181 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 346930250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15110-17-5 | C11H25O5P | 268.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para formación de enlaces C-C (Olefinación)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15110-17-5
Fórmula molecular C11H25O5P
Peso molecular (g/mol) 268.29
Número MDL MFCD00800259
Clave InChI WKPXMGJOGYEGNW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl 3,3-diethoxypropyl phosphonate, diethyl 3,3-diethoxypropylphosphonate, phosphonic acid, p-3,3-diethoxypropyl-, diethyl ester, 3-diethoxyphosphoryl-1,1-diethoxy-propane, 3-diethoxyphosphoryl propanaldehyde diethyl acetal, phosphonic acid,p-3,3-diethoxypropyl-, diethyl ester
PubChem CID 328856
Nombre IUPAC 3-dietoxifosforil-1,1-dietoxipropano
SMILES CCOC(CCP(=O)(OCC)OCC)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl (3, 3-diethoxypropyl)phosphonate
Nombre de nota Stabilized with max.1% (w/w) Na2CO3
Color Naranja a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4290 to 1.4320
Cantidad 25 g
Estabilizante 1% max. Na2CO3
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.29
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethyl (3,3-diethoxypropyl)phosphonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.