Learn More
(2S)-2-[[4-(metilamino)benzoil]amino]pentanodioato de dietilo, Mikromol™
Descripción
(2S)-2-[[4-(metilamino)benzoil]amino]pentanodioato de dietilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyl (2S)-2-[(4-(Methylamino)benzoyl)amino]pentanedioate |
| CAS | 2378-95-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Diethyl (2S)-2-[(4-(Methylamino)benzoyl)amino]pentanedioate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H24 N2 O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Diethyl (2S)-2-[[4-(Methylamino)benzoyl]amino]pentanedioate, L-Glutamic acid, N-[4-(methylamino)benzoyl]-, 1,5-diethyl ester, Glutamic acid, N-[p-(methylamino)benzoyl]-, diethyl ester (7CI), Glutamic acid, N-[p-(methylamino)benzoyl]-, diethyl ester, L- (8CI), L-Glutamic acid, N-[4-(methylamino)benzoyl]-, diethyl ester (9CI), Diethyl N-(p-N-methylaminobenzoyl)glutamate, Diethyl N-[4-(methylamino)benzoyl]-L-glutamate, N-(p-Methylaminobenzoyl)glutamic acid diethyl ester, Diethyl (2S)-2-[[4-(Methylamino)benzoyl]amino]pentanedioate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H24N2O5/c1-4-23-15(20)11-10-14(17(22)24-5-2)19-16(21)12-6-8-13(18-3)9-7-12/h6-9,14,18H,4-5,10-11H2,1-3H3,(H,19,21)/t14-/m0/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)CC[C@H](NC(=O)c1ccc(NC)cc1)C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-[[4-(metilamino)benzoil]amino]pentanodioato de dietilo |
| Mostrar más |