Learn More
2-Tienilmetilfosfonato de dietilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15462489
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15462489 1 g 1 g
15482489 250 mg 250 miligramos
15472489 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15462489 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H65232.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2026-42-8 | C9H15O3PS | 234.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2026-42-8
Fórmula molecular C9H15O3PS
Peso molecular (g/mol) 234.25
Número MDL MFCD00128457
Clave InChI GOJBUVQDOFHBLF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl thiophen-2-ylmethyl phosphonate, diethyl 2-thienylmethyl phosphonate, thiophen-2-ylmethyl-phosphonic acid diethyl ester, diethyl 2-thienylmethylphosphonate, 2-diethoxyphosphorylmethyl thiophene, phosphonic acid, 2-thienylmethyl-, diethyl ester, diethyl thiophen-2-ylmethylphosphonate, ksc207o5j, 2-diethoxyphosphinylmethyl thiophene
PubChem CID 4185897
Nombre IUPAC 2-(dietoxifosforilmetil)tiofeno
SMILES CCOP(=O)(CC1=CC=CS1)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl 2-thienylmethylphosphonate
Color Amarillo
Índice de refracción 1.52
Cantidad 1 g
Beilstein 1683411
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.25
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido