Learn More
Dietil-2-propilimidazol-4,5-dicarboxilato, TRC
Código de producto. 30384796
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30384796 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30384796 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44479510G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl-2-propylimidazole-4,5-dicarboxylate
CAS 144689-94-1
Fórmula molecular C12 H18 N2 O4
Cantidad 10 g
Sinónimo 1H-Imidazole-4,5-dicarboxylic acid, 2-propyl-, 4,5-diethyl ester, 1H-Imidazole-4,5-dicarboxylic acid, 2-propyl-, diethyl ester (9CI), Diethyl 2-propyl-1H-imidazole-4,5-dicarboxylate, Diethyl 2-propylimidazole-4,5-dicarboxylate
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18N2O4/c1-4-7-8-13-9(11(15)17-5-2)10(14-8)12(16)18-6-3/h4-7H2,1-3H3,(H,13,14)
SMILES CCCc1nc(C(=O)OCC)c([nH]1)C(=O)OCC
Nombre IUPAC 2-propil-1H-imidazol-4,5-dicarboxilato de dietilo
Peso molecular (g/mol) 254.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.1267