Learn More
Alfa Aesar™ Dietil (2-pentil)malonato, 94 %
Código de producto. 11324509
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11324509 10 g 10 g
11451577 50 g 50 g
11471577 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11324509 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor B24993.09
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El dietil (2-pentil)malonato se utiliza en la reacción in vitro de barbitúricos con formaldehído para evaluar la toxicología forense sobre la causa de muerte.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 117-47-5
Fórmula molecular C12H22O4
Peso molecular (g/mol) 230.30
Número MDL MFCD00051558
Clave InChI RQFSNEWORATSCC-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo diethyl 1-methylbutyl malonate, diethyl 2-pentyl malonate, diethyl 1-methylbutylmalonate, diethyl 1-methylbutal malonate, 1-methylbutyl malonic ester, 1-methylbutyl malonic acid diethyl ester, diethyl pentan-2-ylmalonate, acmc-1brsl, diethyl sec-amyl malonate
PubChem CID 95449
Nombre IUPAC dietil 2-pentán-2-ilpropanodioato
SMILES CCCC(C)C(C(=O)OCC)C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl (2-pentyl)malonate
Densidad 0.968
Punto de ebullición 118°C to 119°C (9 mmHg)
Índice de refracción 1.427
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.31
Porcentaje de pureza 94%