Learn More
Dietil (2-oxopropil)fosfonato, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10764821 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10764821 5 g Frasco de vidrio 5 g
10607294 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10764821 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 123690050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Para formación de enlaces C-C (Olefinación)
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
para formación de enlaces C-C (Olefinación)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1067-71-6
Fórmula molecular C7H19O4P
Peso molecular (g/mol) 198.2
Número MDL MFCD00044728
Clave InChI RSAFKRSMGOSHRK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl 2-oxopropyl phosphonate, diethyl acetonylphosphonate, diethyl 2-oxopropylphosphonate, acetonylphosphonic acid diethyl ester, 2-oxopropyl phosphonic acid diethyl ester, phosphonic acid, 2-oxopropyl-, diethyl ester, aurora ka-1476, ksc490a4t, diethyl acetylmethylphosphonate
PubChem CID 14028
Nombre IUPAC 1-dietoxifosforilpropan-2-ona
SMILES CCOP(=O)(CC(=O)C)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl (2-oxopropyl)phosphonate
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1100g/mL
Punto de ebullición 98.0°C (1.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3COCH2P(=O)(OCH2CH3)2
Índice de refracción 1.4325 to 1.4355
Cantidad 5 g
Fieser 13,255
Gravedad específica 1.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.2
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido