Learn More
2-n-butilmalonato de dietilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyl 2-n-Butylmalonate |
| CAS | 133-08-4 |
| Fórmula molecular | C11H20O4 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 2-butylpropanedioic Acid 1,3-Diethyl Ester, Butylmalonic Acid Diethyl Ester, Butylpropanedioic Acid Diethyl Ester, Diethyl 2-Butylmalonate, Diethyl Butylmalonate, Diethyl n-Butylmalonate, Diethyl alpha-Butylmalonate, Ethyl Butylmalonate, NSC 4565 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H20O4/c1-4-7-8-9(10(12)14-5-2)11(13)15-6-3/h9H,4-8H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCCC(C(=O)OCC)C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | 2-butilpropanodioato de dietilo |
| Peso molecular (g/mol) | 216.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.1362 |