Learn More
Dietilo 2-(Metiltio)-4,5-pirimidinedicarboxilato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyl 2-(Methylthio)-4,5-pyrimidinedicarboxylate |
| CAS | 149771-08-4 |
| Fórmula molecular | C11H14N2O4S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2-Methylsulfanylpyrimidine-4,5-dicarboxylic Acid Diethyl Ester, NSC 165442 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14N2O4S/c1-4-16-9(14)7-6-12-11(18-3)13-8(7)10(15)17-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1cnc(SC)nc1C(=O)OCC |
| Peso molecular (g/mol) | 270.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 270.0674 |