Learn More
Dietilo 2-metilenemalonato (estabilizado con TBC, >85%), TRC
Código de producto. 30371135
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30371135 50 mg
30385540 10 mg
30373011 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30371135 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD49594550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3377-20-6
Fórmula molecular C8H12O4
Peso molecular (g/mol) 172.18
Sinónimo 1,3-Diethyl 2-Methylenepropanedioate, (Methylene)propanedioic Acid Diethyl Ester, 1,1-Dicarbethoxyethene, 1,3-Diethyl 2-methylidenepropanedioate, Diethyl Methylenemalonate, Ethyl Methylenemalonate
Nombre IUPAC Dietilo 2-metilidenepropanedioato
SMILES CCOC(=O)C(=C)C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl 2-Methylenemalonate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12O4/c1-4-11-7(9)6(3)8(10)12-5-2/h3-5H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.0736