Learn More
2-metil-d3-2-propilmalonato de dietilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyl 2-Methyl-d3-2-propylmalonate |
| CAS | 1246815-67-7 |
| Fórmula molecular | C11H17D3O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Methylpropyl-malonic Acid Diethyl Ester-d3, Diethyl Methylpropylmalonate-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H20O4/c1-5-8-11(4,9(12)14-6-2)10(13)15-7-3/h5-8H2,1-4H3/i4D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C(CCC)(C(=O)OCC)C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | 2-propil-2-(trideuteriometil)propanodioato de dietilo |
| Peso molecular (g/mol) | 219.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 219.155 |