Learn More
Dietil 2-isopentil-2-metilmalonato, téc., Thermo Scientific™
Código de producto. 10541123
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10541123 10 g 10 g
10347404 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10541123 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB00828EA
 Artículo restringido
CAS 121823-85-6
Fórmula molecular C13H24O4
Peso molecular (g/mol) 244.33
Número MDL MFCD00053035
Clave InChI LFMBZEGLMSBWHG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 233614
Nombre IUPAC dietilo 2-metil-2-(3-metilbutilo)propanodioato
SMILES CCOC(=O)C(C)(CCC(C)C)C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl 2-isopentyl-2-methylmalonate
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Sinónimo diethyl 2-isopentyl-2-methylmalonate, diethyl 2-methyl-2-3-methylbutyl propanedioate, 1,3-diethyl 2-methyl-2-3-methylbutyl propanedioate, propanedioic acid,2-methyl-2-3-methylbutyl-, 1,3-diethyl ester, diethyl methyl 3-methylbutyl malonate, zlchem 675, acmc-1c8qr, diethyl2-isopentyl-2-methylmalonate, diethyl 2-methyl-2-3-methylbutyl propane-1,3-dioate, 2-methyl-2-3-methyl-butyl-malonic acid diethyl ester
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.33
Porcentaje de pureza Tech.
Grado Técnico