Learn More
Dietilo 2-hidroxipentanedioato (>90%), TRC
Código de producto. 30373997
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30373997 10 mg
30378388 50 mg
30385642 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30373997 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD48274010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69134-53-8
Fórmula molecular C9H16O5
Peso molecular (g/mol) 204.22
Nombre IUPAC Dietilo 2-hidroxipentanedioato
SMILES CCOC(=O)CCC(O)C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl 2-Hydroxypentanedioate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H16O5/c1-3-13-8(11)6-5-7(10)9(12)14-4-2/h7,10H,3-6H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.0998