Learn More
Dietilo 2-hidroxi-3-metilbutanedioato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyl 2-Hydroxy-3-methylbutanedioate |
| CAS | 93504-92-8 |
| Fórmula molecular | C9H16O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Diethyl 3-Methylmalic Acid Ester, Diethyl 2-Hydroxy-3-methyl-butanedioic Acid Ester, 1,4-Diethyl 2-Hydroxy-3-methyl-butanedioic Acid Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H16O5/c1-4-13-8(11)6(3)7(10)9(12)14-5-2/h6-7,10H,4-5H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(C)C(O)C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | Dietilo 2-hidroxi-3-metilbutanedioato |
| Peso molecular (g/mol) | 204.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 204.0998 |