Learn More
2-Formamidopropanodioato de dietilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyl 2-Formamidopropanedioate |
| CAS | 6326-44-9 |
| Fórmula molecular | C8H13NO5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H13NO5/c1-3-13-7(11)6(9-5-10)8(12)14-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3,(H,9,10) |
| SMILES | CCOC(=O)C(NC=O)C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | 2-formamidopropanodioato de dietilo |
| Peso molecular (g/mol) | 203.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.0794 |