Learn More
(2-cianoetil)fosfonato de dietilo, TRC
Código de producto. 30386518
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30386518 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30386518 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD478555250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl (2-cyanoethyl)phosphonate
CAS 10123-62-3
Fórmula molecular C7H14NO3P
Cantidad 250 mg
Sinónimo 3-(Diethyl phosphono)propionitrile, (2-Cyanoethyl)phosphonic acid diethyl esterDiethyl (2-cyanoethyl)phosphonate, O,O'-Diethyl (2-cyanoethyl)phosphonatebeta-(Diethoxyphosphinyl)propionitrile
Fórmula InChI InChI=1S/C7H14NO3P/c1-3-10-12(9,11-4-2)7-5-6-8/h3-5,7H2,1-2H3
SMILES CCOP(=O)(CCC#N)OCC
Nombre IUPAC 3-dietoxifosforilpropanonitrilo
Peso molecular (g/mol) 191.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.0711