Learn More
2-Bromoetilfosfonato de dietilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10244380 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Conditionnement:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Cantidad Envase Conditionnement
10244380 25 g Frasco de vidrio 25 g
10132620 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10244380 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 114180250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-01-2027
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 5324-30-1 | C6H14BrO3P | 245.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
para formación de enlaces C-C (Olefinación)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5324-30-1
Fórmula molecular C6H14BrO3P
Peso molecular (g/mol) 245.05
Número MDL MFCD00000239
Clave InChI PINITSMLVXAASM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl 2-bromoethyl phosphonate, diethyl 2-bromoethylphosphonate, phosphonic acid, 2-bromoethyl-, diethyl ester, 2-bromoethyl phosphonic acid diethyl ester, o,o-diethyl 2-bromoethyl phosphonate, diethyl bromoethylphosphonate, diethyl-2-bromoethyl-phosphonate, pinitsmlvxaasm-uhfffaoysa, diethyl-2-bromoethyl phosphonate
PubChem CID 79218
SMILES CCOP(=O)(CCBr)OCC
Spécification
Nombre del producto químico o material Diethyl 2-bromoethylphosphonate
Nombre de nota 97%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.2700g/mL
Punto de ebullición 75°C (1.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C2H5O)2P(O)CH2CH2Br
Índice de refracción 1.4590 to 1.461
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.27
Nombre IUPAC 1-bromo-2-dietoxifosforiletano
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.05
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Diethyl 2-bromoethylphosphonate
Mention d'avertissement
  • Atención
Catégorie de danger
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Mention de danger
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Conseils de prudence
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.