Learn More
2-Bromoetilfosfonato de dietilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10132620 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10132620 5 g Frasco de vidrio 5 g
10244380 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10132620 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 114180050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5324-30-1 | C6H14BrO3P | 245.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
para formación de enlaces C-C (Olefinación)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5324-30-1
Fórmula molecular C6H14BrO3P
Peso molecular (g/mol) 245.05
Número MDL MFCD00000239
Clave InChI PINITSMLVXAASM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl 2-bromoethyl phosphonate, diethyl 2-bromoethylphosphonate, phosphonic acid, 2-bromoethyl-, diethyl ester, 2-bromoethyl phosphonic acid diethyl ester, o,o-diethyl 2-bromoethyl phosphonate, diethyl bromoethylphosphonate, diethyl-2-bromoethyl-phosphonate, pinitsmlvxaasm-uhfffaoysa, diethyl-2-bromoethyl phosphonate
PubChem CID 79218
SMILES CCOP(=O)(CCBr)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl 2-bromoethylphosphonate
Nombre de nota 97%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.2700g/mL
Punto de ebullición 75°C (1.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C2H5O)2P(O)CH2CH2Br
Índice de refracción 1.4590 to 1.461
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.27
Nombre IUPAC dietilo (2-bromoetil)fosfonato
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.05
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethyl 2-bromoethylphosphonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.